Merck
185248
Sigma-Aldrich
酢酸アリル
99%
別名:
3-アセトキシ-1-プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥4,410
500 ML
¥14,500
¥4,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥4,410
500 ML
¥14,500
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1742050
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
39022118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185248-BULK:
185248-500ML:
185248-VAR:
185248-25KG:
185248-10L:
185248-100ML:
185248-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)