157147
バレロイルクロリド
98%
別名:
Pentanoic acid chloride, n-Butanecarbonyl chloride, n-Pentanoyl chloride, n-Valeryl chloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157147-25G:
157147-100G:
157147-BULK:
157147-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック