Merck
8.20554
Allyl acetate
for synthesis
別名:
Allyl acetate, Acetic acid allyl ester
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.12
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
209-734-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
27.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °C
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat), 1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.1-13.0 % (v/v)
bp
103-104 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
transition temp
flash point 6 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC=C)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl acetate
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
Group 4: Flammable liquids + Type 1 petroleums + Hazardous rank II + Water insoluble liquid
fsl