Merck
222380
Sigma-Aldrich
アリルパラジウム(II)クロリドダイマー
greener alternative
98%
別名:
ビス((η3-アリル)(クロロ)パラジウム), ジ-ο-アリルジ-μ-クロロジパラジウム, [PdCl(C3H5)]2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥9,280
1 G
¥17,600
5 G
¥68,800
10 G
¥140,000
¥9,280
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥9,280
1 G
¥17,600
5 G
¥68,800
10 G
¥140,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Cl2Pd2
CAS番号:
分子量:
365.89
Beilstein:
4124623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,280
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heck(ヘック)反応の触媒として、塩化アリルパラジウム(II)二量体が使用されます。また、これはアルキニルアルデヒドと塩化アリルおよびアリルトリブチルスタンナンとのタンデム求核アリル化-アルコキシアリル化反応の触媒としても関与します。[1]
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、よりグリーンな代替製品をお客様にお届けすることをお約束いたします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 詳細については、ここをクリックしてください。
アプリケーション
次の研究に塩化アリルパラジウム(II)二量体が使用されています。
  • マイクロ波支援Heckアリール化に使用されるカチオン性パラジウム触媒の合成。[2]
  • 臭化アリールと活性化塩化アリールの鈴木・宮浦クロスカップリングの効率的な触媒であるN-複素環式カルベン-パラジウム-η3-アリルクロリド錯体の合成。[3]
  • 1,4-ジアリル-1,2-ジヒドロイソキノリンの合成。[4]
  • TPGS-750-Mを用いて行うグリーンなBuchwald-Hartwigカップリング用の触媒。
よりグリーンなプロセスであるとE因子で評価されている遷移金属触媒プロセスに移行中です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
222380-BULK:
222380-5G:
222380-10G:
222380-500MG:
222380-100MG:
222380-5MG-KC:
222380-1G:
222380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
European Journal of Organic Chemistry, 3122-3122 (2007)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5034-5034 (1994)
Matthias Eckhardt et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(45), 13642-13643 (2003-11-06)
A Pd/N-heterocyclic carbene-based catalyst achieves the Sonogashira coupling of an array of functionalized, beta-hydrogen-containing alkyl bromides and iodides under mild conditions. By furnishing the first example of a nonphosphine-based palladium catalyst for cross-coupling unactivated alkyl electrophiles, this study provides an
Synthesis, 1683-1683 (2007)
Suzuki cross-couplings of alkyl tosylates that possess beta hydrogen atoms: synthetic and mechanistic studies.
Matthew R Netherton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3910-3912 (2002-10-19)
資料
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
プロトコル
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf