Merck
678201
Sigma-Aldrich
アリルメチルエーテル
97%
別名:
3-メトキシ-1-プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,510
25 G
¥35,000
¥7,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,510
25 G
¥35,000
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.3803
bp
42-43 °C/760 mmHg
密度
0.768 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCC=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4-5-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
FASUFOTUSHAIHG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-20.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -28.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
678201-5G:
678201-BULK:
678201-25G:
678201-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)