スキップする
459798
アリルアルコール
≥98.5%
別名:
2-プロペン-1-オール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
CH2=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
58.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-470-7
Beilstein/REAXYS Number:
605307
MDL number:
Assay:
≥98.5%
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
712 °F
expl. lim.
18 %
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
肝毒性及び肝幹細胞媒介修復のメカニズムの研究に用いられてきた肝臓障害マウスモデルの誘導に用いられます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
453021P50803318558
description
≥98.5%
description
≥98.5%
description
99%
description
99%
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アリルアルコール
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物
pdsc
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
459798-BULK: + 459798-375LB: + 459798-750LB: + 459798-636KG: + 459798-725KG: + 459798-170LB: + 459798-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)