Merck
180505
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3,5-ジブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4Br2N2
CAS番号:
分子量:
251.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
104-105 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ncc(Br)cc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
詳細
The synthesis of 2-amino-3,5-dibromopyridine complexes and their analysis by single crystal X-ray diffraction has been studied[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
180505-25G:
180505-BULK:
180505-5G:
180505-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Grant W Tremelling et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (47)(47), 10518-10526 (2009-12-22)
A family of bis(2-amino-3,5-dihalopyridinium)tetrahalocuprate(II) compounds has been synthesized, including (3,5-diCAPH)2CuCl4 (1), (3,5-diCAPH)2CuBr4 (2), (3,5-diBAPH)2CuCl4 (3), and (3,5-diBAPH)2CuBr4 (4) [3,5-diCAPH = 2-amino-3,5-dichloropyridinium; 3,5-diBAPH = 2-amino-3,5-dibromopyridinium]. These complexes have been analyzed through single crystal X-ray diffraction and temperature dependent magnetic susceptibility. Compound