Merck
720224
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,770
¥5,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142-146 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720224-BULK:
720224-1G:
720224-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)