Merck
I7004
Sigma-Aldrich
2-ヨードアニリン
98%
別名:
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,200
25 G
¥11,200
¥4,200
単価¥5,600割引25%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,200
25 G
¥11,200
About This Item
化学式:
IC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
219.02
Beilstein:
2204899
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
¥4,200
単価¥5,600割引25%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
55-58 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChI Key
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ヨードアニリンは、カルボニル化して五環式化合物を生成できる芳香族アミンです。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7004-BULK:
I7004-25G:4548173990873
I7004-VAR:
I7004-5G:4548173990880
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-catalysed carbonylation of 4-substituted 2-iodoaniline derivatives: carbonylative cyclisation and aminocarbonylation
Acs P, et al.
Tetrahedron, 62, 12051-12056 (2006)