Merck
122858
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-ブロモピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,480
25 G
¥10,900
¥7,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,480
25 G
¥10,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
Beilstein:
108737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
133-138 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
WGOLHUGPTDEKCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-アミノ-5-ブロモピリジンは、臭素化芳香族アミン試薬であり、還元的アミノ化による還元末端オリゴ糖モデルの標識に使用されます[1]
アプリケーション
2-アミノ-5-ブロモピリジンは、2-アミノ-5-ブロモピリジン安息香酸(1/1)共結晶の水素結合パターンの研究に使用されます[2]。 2-アミノ-5-ブロモピリジニウム3-アミノ安息香酸塩[3]および多環式アザアレーン[4]の合成に使用されます 。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
122858-VAR:
122858-25G:
122858-BULK:
122858-5G:
122858-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 48, 5039-5039 (2007)
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o664-o664 (2010-01-01)
In the title salt, C(5)H(6)BrN(2) (+)·C(7)H(6)NO(2) (-), the pyridine N atom of the 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecule is protonated. In the crystal, the protonated N atom and the 2-amino group are hydrogen-bonded to the carboxyl-ate O atoms via a pair of N-H⋯O
Min Li et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 17(13), 1462-1466 (2003-06-24)
Model reducing-end oligosaccharides were successfully labeled by a brominated aromatic amine reagent, 2-amino-5-bromopyridine (ABP), through reductive amination. Using either a combination of liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS) with in-source fragmentation or liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS), sequence
Madhukar Hemamalini et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 66(Pt 3), o663-o663 (2010-01-01)
In the title adduct, C(5)H(5)BrN(2)·C(7)H(6)O(2), the carboxyl group of the benzoic acid mol-ecule is twisted away from the attached ring by 12.97 (11)°. The 2-amino-5-bromo-pyridine mol-ecules inter-act with the carboxylic group of neighbouring benzoic acid mol-ecules through N-H⋯O and O-H⋯N hydrogen