Merck
118451
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルペンタン
99%
別名:
3,3-Dimethylpentane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,100
5 G
¥28,600
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,100
5 G
¥28,600
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1696854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
2.77 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
expl. lim.
~7 %
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
密度
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides[1].
アプリケーション
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test[2].
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
118451-VAR:
118451-BULK:
118451-1G:4548174005323
118451-5G:4548174005330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)