Merck
111023
Sigma-Aldrich
4-メチルヘプタン
99%
別名:
4-methyl-heptane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,410
¥6,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,410
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHCH3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.77 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
−121 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Methylheptane was used as a reference substance to identify the volatile organic compounds (VOCs) in the headspace of cultures containing different MAP strains, using solid phase micro extraction and gas chromatography/mass spectrometry (SPME-GC-MS)[1].
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
111023-1G:4548173963280
111023-5G:
111023-VAR:
111023-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nirmal Khadka et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-01)
Recent phylogenetic studies have transferred certain isolates from monocot plants previously included in the heterogeneous group of Pectobacteriumcarotovorum (Pc) to a species level termed Pectobacterium aroidearum. The specificity of Pectobacterium associated infections had received less attention, and may be of
Phillip Trefz et al.
PloS one, 8(10), e76868-e76868 (2013-10-12)
Control of paratuberculosis in livestock is hampered by the low sensitivity of established direct and indirect diagnostic methods. Like other bacteria, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) emits volatile organic compounds (VOCs). Differences of VOC patterns in breath and feces of