Merck
132187
Sigma-Aldrich
2,2,3-トリメチルブタン
≥99%
別名:
トリプタン, ペンタメチルエタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,730
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,730
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730756
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
3.37 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
842 °F
expl. lim.
~7 %
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
bp
80.9 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
InChI Key
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2,3-Trimethylbutane is a highly branched alkane used as fuel additive.[1]
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132187-5G:4548173354569
132187-1G:
132187-VAR:
132187-25G:
132187-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John E Bercaw et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(36), 11988-11995 (2008-08-14)
InI3 catalyzes the reaction of branched alkanes with methanol to produce heavier and more highly branched alkanes, which are more valuable fuels. The reaction of 2,3-dimethylbutane with methanol in the presence of InI3 at 180-200 degrees C affords the maximally
Selective homologation routes to 2, 2, 3-trimethylbutane on solid acids
Ahn JH, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 48, 3814-3816 (2009)
John H Ahn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(21), 3814-3816 (2009-04-21)
Sailing the seven 'C's: 2,2,3-Trimethylbutane (triptane) selectively forms from dimethyl ether at low temperatures on acid zeolites. Selective methylation at less-substituted carbons, relative rates of methylation to hydrogen transfer as a function of chain size, slow skeletal isomerization, and beta-scission
Yinhui Yang et al.
Analytica chimica acta, 988, 121-129 (2017-09-17)
Triptycene-based materials feature favorable physicochemical properties and unique molecular recognition ability that offer good potential as stationary phases for capillary gas chromatography (GC). Herein, we report the investigation of utilizing a π-extended triptycene material (denoted as TQPP) for GC separations.
Xue Xiong et al.
Journal of chromatography. A, 1567, 191-197 (2018-08-14)
This work describes the separation performance of utilizing hexagonal boron nitride (h-BN) as the stationary phase for capillary gas chromatography (GC). The statically coated h-BN column showed moderate polarity and achieved column efficiencies of 3455 plates/m and 3800 plates/m for