Merck
110671
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルペンタン
≥99%
別名:
1,1,1-Trimethylbutane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,000
10 G
¥36,600
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,000
10 G
¥36,600
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730757
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
expl. lim.
~8.3 %
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110671-5G:4548174005392
110671-BULK:
110671-VAR:
110671-10G:4548174005385
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Navarro-Gonzalez et al.
Uchu Seibutsu Kagaku, 12(2), 81-91 (2001-09-07)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate