Merck
110574
Sigma-Aldrich
2,4-ジメチルヘキサン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1718748
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
48 mmHg ( 34 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
密度
0.701 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)CC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-8(4)6-7(2)3/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
HDGQICNBXPAKLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,4-Dimethylhexane can be gas chromatographically enantioseparated on different modified cyclodextrins.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110574-10G:4548173981291
110574-1G:
110574-BULK:
110574-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Giuseppe Sicoli et al.
Chirality, 21(1), 183-198 (2008-08-14)
The chromatographic enantioseparation of small unfunctionalized chiral alkanes C*HR(1)R(2)R(3) (R = alkyl) represents a challenge in separation science. Because of the lack of any functional groups, enantiorecognition in the presence of a chiral selector is solely based upon weak enantioselective