Merck
M49801
Sigma-Aldrich
3-メチルヘキサン
99%
別名:
(±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1718739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気圧
2.13 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
536 °F
expl. lim.
~7 %
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
0.687 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
VLJXXKKOSFGPHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-メチルヘキサンは、以下の研究のモデルアルカンとして使用できます。
  • 低温下、水性媒体中での単純なアルカンの対応する分岐モノカルボン酸へのCu触媒によるヒドロカルボニル化。
  • アセトニトリル中のH2O2によるアルカンのAu触媒酸素化。
  • 大気中のO2の存在下で、FeCl3は単純なアルカンから対応するアルコールへの光酸素化を触媒しました。
3-メチルヘキサンはヘプタンの異性体の1つです。Pt/WZA触媒を用いたジメチル異性体(ジメチルペンタン)の合成における反応剤として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M49801-BULK:
M49801-5G:4548173950358
M49801-25G:4548173950341
M49801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iron (III) chloride catalysed photooxygenation of alcohol solutions of alkanes by atmospheric oxygen
Shul?pin GB and Druzhinina AN
Mendeleev Communications, 2(1), 36-37 (1992)
Mild, single-pot hydrocarboxylation of linear C5-C9 alkanes into branched monocarboxylic C6-C10 acids in copper-catalyzed aqueous systems
Kirillova MV, et al.
Applied Catalysis A: General, 401(1-2), 106-113 (2011)
Alumina-doped Pt/WOx/ZrO2 catalysts for n-heptane isomerization
Hua W and Sommer J
Applied Catalysis A: General, 232(1-2), 129-135 (2002)
Alkane oxygenation catalysed by gold complexes
Shul'pin GB, et al.
Tetrahedron Letters, 42(41), 7253-7256 (2001)
The influence of fuel structure on combustion as demonstrated by the isomers of heptane: a rapid compression machine study.
Silke EJ, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 30(2), 2639-2647 (2005)