Merck
107212
Sigma-Aldrich
テトラメチルアンモニウム フルオリド 四水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,100
¥4,100
単価¥5,330割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,100
About This Item
化学式:
(CH3)4N(F) · 4H2O
CAS番号:
分子量:
165.20
Beilstein:
3916184
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
98%
¥4,100
単価¥5,330割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
39-42 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChI Key
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • パラジウム触媒機構を経由するハロゲン化アリールのホモカップリング
  • アルケニルシラノールとのクロスカップリング反応
  • ジクロロニトロベンゼンのフッ素化
以下の用途で使用します。
  • 液相における大量の硫化水素の可逆的吸着剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
107212-25G:
107212-BULK:
107212-5G:
107212-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)