Merck
441457
Sigma-Aldrich
ジフルオロトリフェニルケイ酸テトラブチルアンモニウム
97%
別名:
TBAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[(C6H5)3SiF2]
CAS番号:
分子量:
539.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
157-163 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
InChI Key
RQBKGJOQACIQDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラブチルアンモニウム ジフルオロトリフェニルシリケート(TBAT)は、非吸湿性の有機可溶性フッ素源で、求核置換反応に極めて有効です。さらにTBATは、触媒促進剤としても使用されます。
アプリケーション
求核的ふっ素化反応のふっ素源です
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
441457-VAR:
441457-5G:
441457-BULK:
441457-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kohei Fuchibe et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(12), 2831-2838 (2016-12-03)
Silyl dienol ethers, prepared from α,β-unsaturated ketones, underwent proton sponge-catalyzed difluorocyclopropanation with trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetate in a regioselective manner, leading to 1,1-difluoro-2-siloxy-2-vinylcyclopropanes in good yields. The cyclopropanes thus obtained were in turn subjected to fluoride-ion-catalyzed ring opening to afford 1-fluorovinyl vinyl
Yansheng Wang et al.
Oncology reports, 38(3), 1579-1586 (2017-07-18)
The aim of this study was to elucidate the effects of iodine-131 on the induction of apoptosis in human cardiac muscle cells and the underlying molecular mechanisms. We found that iodine-131 reduced cell proliferation, induced apoptosis, induced p53, PIDD, t-BID
Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate (TBAT )
Simpkins NS, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-14 (2001)
Journal of the American Chemical Society, 117, 5166-5166 (1995)
Y Bozkuş et al.
Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 15(2), 145-152 (2019-09-12)
Visceral adipose tissue (VAT) is a strong predictor of carbohydrate metabolism disorders. Abdominal bioelectrical impedance analysis (A-BIA) is a simple method for the measurement of VAT and is a promising tool in screening and follow-up of abdominal obesity. However the