安全性情報
70178
Millipore
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Papain Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥2% Amino
別名:
ペプトン ダイズ由来, ダイズ由来ペプトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,000
500 G
¥37,000
¥12,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,000
500 G
¥37,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
¥12,000
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
大豆由来ペプトン、酵素消化物, suitable for microbiology
由来生物
soybean
品質水準
詳細
Enzymatic digest of soybean
フォーム
powder
組成
total nitrogen (N), ≥7%
包装
pkg of 100 g
pkg of 500 g
強熱残分
<22%
損失
≤6% loss on drying
pH
7.1±0.5 (2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペプトンは、ダイズ粉を酵素で消化して得られる酵素加水分解物であり、選好性および非選好性の細菌や真菌を分離・培養するために調製された培地中の窒素源として使用されています。このペプトンは窒素成分に加えて糖質含量が高く、多くの目的に適しています。しかし、糖含量が高いため、発酵アッセイには推奨できません。
アプリケーション
ダイズの酵素分解物由来のペプトンは培地に広く使用されており、多くの選好性微生物の培養に使用されることが多く、その場合には迅速な繁殖が必要となります。
その他情報
酵素消化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
70178-VAR:
70178-BULK:
70178-10G-KC:
70178-500G:
70178-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Lina M González et al.
Nature chemical biology, 16(2), 126-133 (2019-12-04)
Materials can be made multifunctional by embedding them with living cells that perform sensing, synthesis, energy production, and physical movement. A challenge is that the conditions needed for living cells are not conducive to materials processing and require continuous water
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.