Vai a
E2759
Supplemento per la crescita delle cellule endoteliali
powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
ECGS, Endothelial Mitogen
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
15 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
5 x 15 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
382,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Biological source:
bovine neuroblastoma
Form:
powder
Impurities:
≤20 EU/vial (LAL test)
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Supplemento per la crescita delle cellule endoteliali, ECGS, suitable for cell culture
biological source
bovine neuroblastoma
Quality Segment
form
powder
potency
2-200 μg/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
packaging
pkg of 15 and 5X15 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤20 EU/vial (LAL test)
color
tan to brown
solubility
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
storage temp.
2-8°C
General description
Il supplemento di crescita endoteliale (ECGS) comprende il fattore di crescita dei fibroblasti acido (aFGF) e basico (bFGF).
Application
Il supplemento di crescita endoteliale ricavato da tessuto neurale bovino è stato utilizzato come supplemento nel terreno Eagle modificato di Dulbecco e nei terreni di coltura F-12K per la coltura di cellule endoteliali della vena ombelicale umana.
Biochem/physiol Actions
Il supplemento di crescita endoteliale (ECGS) migliora la proliferazione delle cellule endoteliali della vena safena umana (HSVEC) e le cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC). Si coordina con l′interleuchina 1 (IL-1) e media il rimodellamento della matrice nelle cellule muscolari lisce vascolari (VSMC). È essenziale per la proliferazione delle cellule endoteliali e per la differenziazione delle cellule staminali del tessuto adiposo (ASC). Un estratto di tessuto neurale bovino contenente fattori che promuovono la crescita delle cellule endoteliali vascolari di origine mammifera. È stato riferito che l′ECGS è utile anche come supplemento ai terreni di coltura per la fusione e la crescita delle cellule di ibridoma nella produzione di anticorpi monoclonali.
Preparation Note
L′ECGS è un estratto di tessuto neurale bovino contenente fattori che promuovono la crescita delle cellule endoteliali vascolari di origine mammifera. Il supplemento di crescita endoteliale viene preparato mediante una modifica del metodo di Maciag, et al. ed è liofilizzato a partire da una soluzione sterile contenente NaCl e streptomicina solfato.
Analysis Note
L′attività proliferativa del supplemento di crescita endoteliale (ECGS) viene testata in coltura mediante cellule endoteliali cardiache fetali di bovino (ATCC CRL 1395) seminate a bassa densità. L′EC50 è definita come la concentrazione efficace di fattore di crescita che determina un aumento del 50% della crescita cellulare in un biotest basato su cellule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3133E1388P5208
description
ECGS, suitable for cell culture
description
suitable for cell culture
description
β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
bovine neuroblastoma
biological source
bovine pituitary glands
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤20 EU/vial (LAL test)
impurities
endotoxin, tested
impurities
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
impurities
<1 EU/mg
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Apart from FGF, is there any other growth factor in the supplement (eg. VEGF)?
    1 risposta
    1. Unfortunately, information regarding the composition of this product is not available. Endothelial cell growth supplement (ECGS) is an extract of bovine neural tissue containing growth-promoting factors for vascular endothelial cells of mammalian origin. The composition of the products has not been analyzed. According to literature, ECGS comprises acidic fibroblast growth factor (aFGF) and basic fibroblast growth factor (bFGF).