SRP3043
FGF-basic human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Catabolin, Endogenous Pyrogen (EP), Leukocyte Endogenous Mediator (LEM), Lymphocyte-activating factor (LAF), Mononuclear Cell Factor (MCF)
Scegli un formato
402,00 €
Scegli un formato
About This Item
402,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≥1x10^7 units/mg
PM
17.2 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGF2(2247)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research