Vai a
F0291
Fibroblast Growth Factor-Basic, human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Fattore di crescita dei fibroblasti basico, FGF2, bFGF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
399,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥97% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
16.0 kDa
Impurities:
≤1.00 EU/μg
399,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
hBFGF, FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤-0.6 ng/mL
mol wt
16.0 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg, pkg of 25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.00 EU/μg
color
white to faint yellow cast
solubility
water: soluble 0.025 mg, clear, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2 (2247)
General description
Il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) basico è presente nelle membrane basali e nella matrice extracellulare subendoteliale. L′FGF basico è indotto nelle prime fasi di sviluppo dell′embrione dove è necessario (ma non sufficiente) per la pluripotenza e l′autorinnovamento delle cellule staminali embrionali (ESC) e delle cellule staminali definite dal lineage. L′FGF basico supporta la proliferazione e inibisce la differenziazione. L′autorinnovamento delle hESC dipende dall′attivazione del ramo activina/Nodal/Smad2,3 e dalla soppressione del ramo BMP/GDF/Smad5 del programma di segnalazione cellulare della famiglia del TGFβ. L′FGF basico è una fattore di competenza per il supporto della Nodal alla pluripotenza. L′activina-A è necessaria e sufficiente a mantenere il potenziale staminale. Induce l′espressione della Nodal e dell′FGF basico nelle cellule ES umane.
Application
Il fattore di crescita dei fibroblasti (FGF) basico è necessario per il mantenimento delle cellule staminali embrionali umane in coltura e di molte altre linee cellulari staminali, come ad esempio le cellule (stromali) staminali mesenchimali (MSC).[1][2][3]
Physical form
Liofilizzato da 0,2 μm di soluzione filtrata in 20 mM di Tris e 1 M di NaCl, pH 7,0, contenente 50 μg di albumina da siero bovino per 1 μg di FGF basico.
Analysis Note
La bioattività dell′FGF basico è stata misurata in un′analisi fluorometrica utilizzando il colorante sensibile di ossoriduzione resazurina.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F5542F8424GF003AF
hBFGF FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
F0291
hBFGF
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the volume of the vial and how do I reconstitute the powder?
    1 risposta
    1. The volume of the container is 2 mL. Reconstitution of this product should be performed using 0.2 µm filtered 20 mM Tris, pH 7.0, to prepare a stock solution of >= 25 ug/mL. This stock solution may be diluted immediately before use to achieve the final working concentration. Additional filtration is not recommended, as it may result in product loss due to adsorption onto the filter membrane.
      Utile?
  2. Hey! I am using this product to prepare a stem cell media. I know the concentration is 0.025mg but it has two data sheets, one that its soluble in water (0.250ml) and other that says to dissolve in 20mM Tris Base pH 7.0. How many volume should I add?
    1 risposta
    1. The solubility of this product is tested in water. It is lyophilized from a solution containing 20 mM Tris and 1M NaCl with 50 ug BSA as a stabilizer. The product data sheet recommends reconstituting in the 20 mM Tris for optimum stability and long term storage.