per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 435,00 € 382,80 € |
10000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 435,00 € 382,80 € |
50000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1730,00 € 1522,40 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
95% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Mol wt:
(15,000 Da)
Impurities:
<0.1 EU/μg
382,80 €
Prezzo di listino435,00 €Risparmia il 12%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
potency
>2 x 10^6 units/mg EC50
mol wt
(15,000 Da)
packaging
pkg of 10,000 U (10799068001 [5 μg, 50 ml]), pkg of 10,000 U (11011456001 [5 μg, 1 ml]), pkg of 50,000 U (11147528001 [25 μg, 5 ml])
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
10-20U/ml
impurities
<0.1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IL2(3558)
General description
L'interleuchina 2 ricombinante umana (hIL-2) è prodotta in E. coli e purificata mediante tecniche cromatografiche standard. Soluzione in PBS con 1 mg/mL di BSA, filtrata attraverso una membrana con pori da 0,2 μm.
Application
L'IL-2 ricombinante umana permette:
- la coltivazione di linee cellulari T umane e murine dipendenti da IL-2 e di linee cellulari natural killer.
- la proliferazione di linfociti T attivati da mitogeni e di cellule natural killer.[1]
- la creazione di linee di cellule T derivate da timociti umani e murini, splenociti o linfociti del sangue periferico (PBL).[2]
- la generazione di cellule killer attivate da linfochine (LAK) umane e murine (1-11).
- re-stimolazione in vitro di cellule polmonari ottenute da topi.[3]
Biochem/physiol Actions
Specificità per specie: l'IL-2 ricombinante umana è efficace su cellule umane e murine.
L'interleuchina 2 (IL-2) è una potente citochina pro-infiammatoria. Quando presente in quantità ridotte svolge un ruolo protettivo nell'infiammazione cronica autoimmune. È coinvolta nel mantenimento dell'omeostasi immunitaria dove controlla il cross-talk tra le cellule T regolatorie e T effettrici.[4] Studi su modelli murini di leucemia mieloide acuta (LMA) mostrano che il rilascio di IL-2 mediato da anticorpi a livello di target i presenti nel sistema vascolare tumorale si traduce in un′attività antileucemica.[5]
Physical form
Soluzione in PBS e 1 mg/mL BSA, filtrata attraverso membrane di filtrazione da 0,2 μm
Preparation Note
Concentrazione di lavoro: 10 -20 U/mL
Le linee di cellule T dipendenti da IL-2 richiedono solitamente 10-20 U/mL. Per le linee cellulari dipendenti da IL-2 aggiungere IL-2 al mezzo di congelamento.
Concentrazione di lavoro: diluire la soluzione concentrata di IL-2 (200 U/mL o 10.000 U/mL) con PBS o terreno di coltura contenente 1 mg/mL di BSA o HSA (0,1%) o siero al 1-10%.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Si consiglia di conservare il prodotto in aliquote di lavoro a -15 -25 °C .
Nota: evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti.
Attività specifica/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/mL (hIL-2, NIBSC, 1st international standard, 86/504), è garantita almeno la stessa attività specifica (EC50) rispetto allo standard indicato (19, 20). L'IL-2 umana ricombinante ha la stessa attività biologica in vitro dell′IL-2 umana (15, 1–4).
Metodo di diluizione consigliato: diluire la soluzione concentrata di IL-2 (200 U/mL o 10.000 U/mL) con PBS o terreno di coltura contenente 1 mg/mL di BSA o HSA (0,1%) o 1–10% di siero.
L′interleuchina 2 (IL-2, nota anche come TCGF o fattore di crescita delle cellule T) è una linfochina prodotta dalle cellule T attivate dalla lectina o dall'antigene e svolge un importante ruolo immunoregolatore. Questo fattore, o linfochina, è stato identificato per la prima volta per la sua capacità di promuovere la proliferazione a lungo termine in vitro delle cellule T attivate. Promuove inoltre la generazione e la proliferazione di cellule T citotossiche, cellule natural killer (NK) e delle cellule LAK (lymphokine- activated killer) (1-11). L'IL-2 ricombinante umana consente la coltivazione di linee cellulari umane e murine di cellule natural killer e di cellule T IL-2 dipendenti, la proliferazione di cellule natural killer e di linfociti T mitogeno-attivati, è usata per creare linee cellulari T umane e murine derivate da timociti, splenociti e linfociti da sangue periferico (PBL) e per la generazione di cellule LAK (lymphokine- activated killer), sia umane che murine (1-11). Le linee di cellule T dipendenti da IL-2 di solito richiedono una concentrazione 10-20 U/mL. Nelle linee cellulari dipendenti da IL-2 aggiungere IL-2 al mezzo di congelamento.
Le linee di cellule T dipendenti da IL-2 richiedono solitamente 10-20 U/mL. Per le linee cellulari dipendenti da IL-2 aggiungere IL-2 al mezzo di congelamento.
Concentrazione di lavoro: diluire la soluzione concentrata di IL-2 (200 U/mL o 10.000 U/mL) con PBS o terreno di coltura contenente 1 mg/mL di BSA o HSA (0,1%) o siero al 1-10%.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da -15 a -25 °C
Si consiglia di conservare il prodotto in aliquote di lavoro a -15 -25 °C .
Nota: evitare congelamenti e scongelamenti ripetuti.
Attività specifica/EC 50 : >2 x 106 U/mg <0,5 ng/mL (hIL-2, NIBSC, 1st international standard, 86/504), è garantita almeno la stessa attività specifica (EC50) rispetto allo standard indicato (19, 20). L'IL-2 umana ricombinante ha la stessa attività biologica in vitro dell′IL-2 umana (15, 1–4).
Metodo di diluizione consigliato: diluire la soluzione concentrata di IL-2 (200 U/mL o 10.000 U/mL) con PBS o terreno di coltura contenente 1 mg/mL di BSA o HSA (0,1%) o 1–10% di siero.
L′interleuchina 2 (IL-2, nota anche come TCGF o fattore di crescita delle cellule T) è una linfochina prodotta dalle cellule T attivate dalla lectina o dall'antigene e svolge un importante ruolo immunoregolatore. Questo fattore, o linfochina, è stato identificato per la prima volta per la sua capacità di promuovere la proliferazione a lungo termine in vitro delle cellule T attivate. Promuove inoltre la generazione e la proliferazione di cellule T citotossiche, cellule natural killer (NK) e delle cellule LAK (lymphokine- activated killer) (1-11). L'IL-2 ricombinante umana consente la coltivazione di linee cellulari umane e murine di cellule natural killer e di cellule T IL-2 dipendenti, la proliferazione di cellule natural killer e di linfociti T mitogeno-attivati, è usata per creare linee cellulari T umane e murine derivate da timociti, splenociti e linfociti da sangue periferico (PBL) e per la generazione di cellule LAK (lymphokine- activated killer), sia umane che murine (1-11). Le linee di cellule T dipendenti da IL-2 di solito richiedono una concentrazione 10-20 U/mL. Nelle linee cellulari dipendenti da IL-2 aggiungere IL-2 al mezzo di congelamento.
Analysis Note
Purezza: >pura al 95% come determinato mediante SDS-PAGE
Livello di endotossine: <0,1 EU/μg (test LAL), <10 EU/mL (test LAL)
(1 UE corrisponde a 0,1 ng)
Livello di endotossine: <0,1 EU/μg (test LAL), <10 EU/mL (test LAL)
(1 UE corrisponde a 0,1 ng)
Other Notes
Definizione di EC50: quantità di hIL-2 necessaria per supportare una stimolazione semi-massima della proliferazione cellulare (misurata mediante test XTT) con cellule CTLL-2 (1 unità equivale a ≤0,5 ng).
Conversione delle unità: 1 unità BM = 3,25 unità NBSB (IL-2 naturale)
Conversione delle unità: 1 unità BM = 3,25 unità NBSB (IL-2 naturale)
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
La struttura primaria dell'IL-2 ricombinante umana è identica a quella dell'IL-2 umana naturale (costituita da una catena polipeptidica composta da 133 amminoacidi), ma presenta una metionina extra all'estremità ammino terminale (è quindi composta da 134 amminoacidi) e inoltre non è glicosilata. La glicosilazione non è essenziale per l'attività biologica.
Lunghezza della catena 134 AA
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay 95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source - | biological source human |
| concentration 10-20U/ml | concentration - | concentration - | concentration - |
| form solution | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... IL2(3558) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... IL2(3558) |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?