Documenti fondamentali
RAD130
Cartucce adsorbenti Radiello
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Scegli un formato
20 EA
364,00 €
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
364,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
364,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
EPA TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
OSHA 111, 1002, 1004
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
Descrizione generale
Sono disponibili diverse tipologie di cartucce adsorbenti Radiello. Ognuna di esse è specifica per il campionamento di diverse classi di composti. Le dimensioni delle cartucce sono: 60 mm (lungh.) x 4,8 o 5,8 mm (diam.). Sono tutte dispositivi monouso, ad eccezione delle cartucce adsorbenti Radiello per desorbimento termico (TD).
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Esclusione di responsabilità
*N.B.: Questo prodotto non è specificato ufficialmente dal metodo, può essere idoneo per il campionamento di uno o più composti elencati nel metodo*
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Volatile organic compounds in air, Laboratory method using diffusive samplers, solvent desorption and gas chromatograpy
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Aleksander Maria Astel et al.
Water, air, and soil pollution, 224(4), 1503-1503 (2013-04-12)
Normative regulations on benzene in fuels and urban management strategies are expected to improve air quality. The present study deals with the application of self-organizing maps (SOMs) in order to explore the spatiotemporal variations of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Benzene exposure and the effect of traffic pollution in Copenhagen, Denmark
Skov, H., et al.
Atmospheric Environment, 35 (14), 2463-2471 (2001)
Articoli
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.