Documenti fondamentali
RAD120
Corpi diffusivi Radiello
white, configured for general use, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
268,00 €
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
268,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyethylene body
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello Code 120
tecniche
passive air sampling: suitable
Spessore × lungezza percorso diffusvo
1.7 mm × 18 mm
Colore
white
Dimensione pori
25 μm average pore size
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for general use
Descrizione generale
I corpi diffusivi sono progettati per alloggiare le cartucce adsorbenti Radiello durante il campionamento. I corpi diffusivi hanno un′estremità filettata per facilitare l′attacco alla piastra di supporto triangolare Radiello. A differenza della maggior parte delle cartucce adsorbenti, i corpi diffusivi sono riutilizzabili e si possono pulire con un detergente delicato dopo ogni utilizzo. I corpi diffusivi raccolgono la polvere, soprattutto durante il campionamento all′aria aperta, per cui si raccomanda di sostituirli dopo 4-5 cicli di utilizzo.
Misurano 60 mm in altezza e hanno un diametro di 16 mm. Sono disponibili quattro diversi corpi diffusivi, ognuno con un disegno specifico per le sue applicazioni.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Joseph G Allen et al.
The Science of the total environment, 426, 113-119 (2012-04-25)
In December 2008, the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) began receiving reports about odors, corrosion, and health concerns related to drywall originating from China. In response, a detailed environmental health and engineering evaluation was conducted of 41 complaint and
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Field evaluation of two diffusive samplers and two adsorbent media to determine 1,3-butadiene and benzene levels in air
Strandberg, B., et al
Atmospheric Environment, 40 (40), 7686-7695 (2006)
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
C Minoia et al.
The Science of the total environment, 192(2), 163-182 (1996-12-02)
A study using individual dosimetry to evaluate the daily inhaled dose of sixteen aromatic and aliphatic hydrocarbons in three groups of primary school children, living in three Italian towns with 50,000 inhabitants or less, (Treviglio-Lombardy; Poggibonsi-Tuscany; Valenza-Piedmont) is presented. The
Articoli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.