Documenti fondamentali
RAD121
Piastra di supporto triangolare radiello
pk of 20
Scegli un formato
20 EA
179,00 €
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
179,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
179,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello Code 121
tecniche
passive air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
La piastra di supporto triangolare funge sia da chiusura sia da meccanismo di sospensione del corpo diffusivo Radiello e della cartuccia adsorbente durante il campionamento passivo dell′aria. Le piastre di supporto sono filettate per agevolare il collegamento del corpo diffusivo. Ogni piastra è dotata di un fermaglio e di una taschina adesiva trasparente in cui si inserisce l′etichetta con il codice a barre Radiello.
Un campionatore a diffusione radiello è composto da 3 parti: il corpo diffusivo, la cartuccia adsorbente e la piastra di supporto triangolare. Per valutare l′esposizione personale agli inquinanti, si può ricorrere a un adattatore verticale. Si rimuove la cartuccia adsorbente dalla provetta di vetro o di plastica in cui è conservata e la si inserisce nel corpo diffusivo. Questo viene quindi avvitato sulla piastra di supporto triangolare per installare il campionatore nella posizione di campionamento.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isabel M Morales Terrés et al.
Journal of environmental management, 91(12), 2754-2762 (2010-09-03)
This paper describes a novel methodology for evaluating the extent to which petrol stations affect their surroundings. The method is based on the fact that the ratio of the concentrations of aliphatic and aromatic hydrocarbon pollutants in the air of
Study of the dispersion of VOCs emitted by a municipal solid waste landfill
Chiriac, R., et al.
Atmospheric Environment, 43 (11), 1926-1931 (2009)
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
Journal of chromatography. A, 1216(48), 8549-8556 (2009-10-27)
A new procedure for the passive sampling in air of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene isomers (BTEX) is proposed. A low-density polyethylene layflat tube filled with a mixture of solid phases provided a high versatility tool for the sampling of
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Articoli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Hydrogen Sulfide
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Domande
  1. what type of Radiello sampler can be used for ENVIRONMENTAL monitoring of Benzene toluene and xylene (BTX) in petrol stations? Where is the best location to place the sampler to assess BTX in ambient air in petrol station
    1 risposta
    1. Two ready-to-use starter kits are available for environmental VOC/BTEX sampling. For chemical desorption techniques, the sampler kit is available under Product No. RAD130S. This kit includes 2 RAD130 adsorbing cartridges and barcode labels, 1 RAD120 white diffusive body, 1 RAD121 triangular support plate, and an instruction sheet. Each of the kit components is available separately.
      For thermal desorption techniques, the sampler kit is available under Product No. RAD145S. This kit includes 2 RAD145 adsorbing cartridges and barcode labels, 1 RAD1202 yellow diffusive body, 1 RAD121 triangular support plate, and an instruction sheet. Similarly, each of the kit components is available separately.
      For outdoor sampling, an outdoor shelter is available under Product No. RAD196. This shelter is designed to house and protect the sampler(s) from the elements. The outdoor shelter can be mounted on any vertical pole near the sampling site, including lamp posts, traffic lights, and telephone poles of various diameters. Spare mounting strips are available under Product No. RAD198.