Documenti
RAD169
Cartucce adsorbenti Radiello
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling HCl
Descrizione generale
Sono disponibili diverse tipologie di cartucce adsorbenti Radiello. Ognuna di esse è specifica per il campionamento di diverse classi di composti. Le dimensioni delle cartucce sono: 60 mm (lungh.) x 4,8 o 5,8 mm (diam.). Sono tutte dispositivi monouso, ad eccezione delle cartucce adsorbenti Radiello per desorbimento termico (TD).
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Articoli
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.