Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Cartucce adsorbenti Radiello
™
Products
Sostenibilità
Caratteristica
Produttore
Ente
Applicazione
Taglio della confezione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
RAD130
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling BTEX and VOCs (CS
2
Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD170
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Hydrogen Sulfide (H
2
S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD165
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL
®
, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD166
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling HF, NO
2
, and SO
2
, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD168
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Ammonia (NH
3
), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD145
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD172
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Ozone (O
3
), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD169
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD147
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD141
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
pkg of 20 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
RAD132
Cartucce adsorbenti Radiello
™
,
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20