Documenti fondamentali
RAD166
Cartucce adsorbenti Radiello
for sampling HF, NO2, and SO2, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
agenzia
EPA IP-5C
NIOSH 6700
NIOSH 7906
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello
tecniche
passive air sampling: suitable
Matrice
microporous PE impregnated with wet TEA
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling HF, NO2, and SO2
Descrizione generale
Sono disponibili diverse tipologie di cartucce adsorbenti Radiello. Ognuna di esse è specifica per il campionamento di diverse classi di composti. Le dimensioni delle cartucce sono: 60 mm (lungh.) x 4,8 o 5,8 mm (diam.). Sono tutte dispositivi monouso, ad eccezione delle cartucce adsorbenti Radiello per desorbimento termico (TD).
Ogni cartuccia viene fornita in una provetta di vetro o di plastica sigillata, avvolta in un sacchetto termosaldato di polietilene (PE) trasparente. La stessa provetta sigillata può essere utilizzata per conservare la cartuccia dopo il campionamento e prima del desorbimento/analisi. Ogni pacco di cartucce contiene un numero sufficiente di etichette adesive con codice a barre per facilitare il tracciamento della data e dell′ora del campionamento.
Nota: per eseguire il campionamento dell'aria con il sistema Radiello, oltre alle cartucce adsorbenti è necessario ordinare (separatamente) i corpi diffusivi e le piastre di supporto triangolari Radiello. Gli Starter Kit Radiello (RADxxxS) includono tutti i componenti necessari per completare un campionamento.
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Esclusione di responsabilità
*N.B.: Questo prodotto non è specificato ufficialmente dal metodo, può essere idoneo per l′uso con il/i composto/i elencati nel metodo*
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Monitoring of NO2 in the ambient air with passive samplers before and after a road reconstruction event
Stranger, M., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 90 (2), 93-98 (2008)
A Piechocki-Minguy et al.
The Science of the total environment, 366(1), 55-64 (2005-09-13)
Personal NO(2) exposure measurements were achieved during two campaigns in a large northern France city. These campaigns were following an innovating approach based on sequential exposure measurements by diffusive samplers distinguishing four categories of microenvironments ("home", "other indoor places", "transport"
Articoli
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Domande
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.