Documenti fondamentali
57033
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Gasket
for use with 12-port model (standard and DL), pk of 2
Sinonimo/i:
V.M. GASKETS 2/PK
Scegli un formato
2 EA
43,60 €
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
43,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pk of 2
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 12-port model (standard and DL)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)