Documenti fondamentali
57047
Supelco
Guide ad ago per solvente, parte di ricambio per collettore da vuoto Visiprep per SPE
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
Sinonimo/i:
GUIDE AD AGO PER SOLV. IN PTFE, 12 PZ.
Scegli un formato
12 EA
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PTFE
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Visiprep
Confezionamento
pk of 12
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Compatibilità
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
Descrizione generale
I coperchi del collettore sono dotati di guide ad ago per solvente che garantiscono un percorso di flusso inerte per i campioni.
Nota a piè di pagina
In dotazione con i collettori da vuoto Visiprep a 12 e 24 porte (57030-U e 57250-U)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.