57028
Visiprep™ Manifold Flow Control Valve
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 2
Scegli un formato
148,00 €
Scegli un formato
About This Item
148,00 €
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Visiprep™
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 2
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Descrizione generale
Applicazioni
Visiprep™ manifold flow control valve may also be used for solid phase extraction experiments(SPE) in the determination of biogenic amines in wine samples using high-performance liquid chromatography coupled with fluorescence detector (HPLC).[1]
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)