Documenti fondamentali
57146-U
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Flow Control Valve Stem
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models, pk of 24
Sinonimo/i:
pk24 Valve Stem for Visiprep DL Vacuum Manifold
Scegli un formato
24 EA
178,00 €
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
178,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome Commerciale
Visiprep
Confezionamento
pk of 24
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with DL (Disposable Liner) 12- and 24-port models
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)