Documenti fondamentali
57251
Supelco
Visiprep Manifold Cover (flow control valves and gasket included)
for use with standard, 24-port model
Sinonimo/i:
24 PORT V.M. COVER W/CONTROL VALVES AND GASKET
Scegli un formato
1 EA
868,00 €
868,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
868,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
868,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with standard, 24-port model
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Visiprep manifold cover (flow control valves and gasket included) is a solid phase extraction vacuum manifold, which allows to continuously process up to 24 solid phase extraction (SPE) tubes. It provides an accuracy in flow control through each solid phase extraction tube by rotating the independent, screw-type valves, thus it ensures that the packing will is not dried in some of the tubes while others finish draining. It also helps in preventing the PTFE solvent guide running through each valve from resting on the work surface and becoming contaminated or damaged.
Nota a piè di pagina
Included with Visiprep 24-port Vacuum Manifold (57250-U)
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)