Documenti fondamentali
57042
Supelco
Visiprep SPE Manifold Test Tubes, 10 x 75 mm
pk of 12
Scegli un formato
12 EA
38,50 €
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
38,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pk of 12
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Misura
10 mm × 75 mm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)