Documenti fondamentali
57035-U
Supelco
SPE Manifold Gauge/Bleed Valve
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Sinonimo/i:
V.M.VACUUM GAUGE AND VALVE
Scegli un formato
1 EA
483,00 €
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
483,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
483,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with Visiprep 12-port and 24-port models
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)