Documenti fondamentali
508616
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
131,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
Durezza
30 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 20-ST101
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diam. × spessore
20 mm × 0.045 in.
Descrizione generale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)