Documenti fondamentali
27374
Supelco
Setti, bianchi, PTFE/silicone
diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in., for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
497,70 €
497,70 €
Prezzo di listino711,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
497,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
497,70 €
Prezzo di listino711,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
white PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
diam. × spess. × spess. PTFE
20 mm × 125 mil × 0.005 in.
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap
Descrizione generale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa (diameter × thickness × PTFE thickness 20 mm × 125 mil × 0.005 in. for use with 20mm crimp seal, 22 mm cap) are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is for use with most organic solvents. PTFE/Silicone is not for use with chlorosilanes. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)