Documenti fondamentali
23245-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
Scegli un formato
144 EA
366,00 €
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EA
366,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
366,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
Confezionamento
pkg of 144 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. setto × spessore
22 mm × 0.100 in.
Compatibilità
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Descrizione generale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa, PTFE/Silicone (septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in.) are compatible with a large amber screw top 240 mL bottle caps. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)