Documenti fondamentali
27200
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
pressure release
, diam. × opening 20 mm × 8 mm, pkg of × 100 ea
Scegli un formato
100 PKG
22,00 €
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 PKG
22,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
silver aluminum
Confezionamento
pkg of × 100 ea
D.E.
20 mm
diam. × apertura
20 mm × 8 mm
Compatibilità
for use with 20mm crimp seal vial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fabrication of polymer microneedles using a two-photon polymerization and micromolding process.
Gittard, Shaun D., et al.
Journal of Diabetes Science and Technology, 3.2, 304-311 (2009)
Microbial degradation of selected odorous substances.
Rappert, S., and R. Muller.
Waste Management (New York, N.Y.), 25.9, 940-954 (2005)
Christian Hernández-Guzmán et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 43(7), 1219-1230 (2020-03-08)
The bioconversion process of bioactive naringenin by whole-cells of Yarrowia lipolytica 2.2ab for the production of increased value-added compounds is successfully achieved in surface and liquid cultures. This approach is an alternative to the commercial production of these bioactive compounds