Documenti fondamentali
33183
Supelco
Hand Decapper
for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
509,00 €
509,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
509,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
509,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Hand decapper
Confezionamento
pkg of 1 ea
Compatibilità
for use with 20mm crimp seals
Descrizione generale
Hand decapper is used for quick and easy removal of a 20mm aluminum seal.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.