Documenti fondamentali
27514
Supelco
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Scegli un formato
100 EA
137,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
137,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C max. temp.
D.E.
18 mm
diam. × spessore
18 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 22 mL vial
Descrizione generale
PTFE/Silicone is recommended for use with most organic solvents until PTFE is pierced. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)