Documenti fondamentali
27188-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Tan PTFE/Silicone Seals
Scegli un formato
100 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
white tan PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diam. × spessore
22 mm × 0.100 in.
Compatibilità
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Astrid Leiva et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(11) (2019-11-17)
Costa Rican animal feed production is continually growing, with approximately 1,238,243 metric tons produced in 2018. Production-wise, pet cat and dog food are in fifth place (about 41,635 metric tons per year) amongst animal feeds, and it supplies up to