Documenti fondamentali
27187
Supelco
Screw cap, polypropylene, with open center
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
78,20 €
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
78,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
78,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black phenolic hole cap
Misura
24-400
Caratteristiche
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
149 °C temp. limit
diam. × alt.
26 mm × 12 mm
Diam. fori
14 mm
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
Descrizione generale
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)