Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Septa, tan PTFE/silicone
Products
Categoria del prodotto
septa (9)
Marchio
Supelco (5)
Diametro (mm)
Diam. est. (mm)
Colore
Filtra i prodotti
Showing 1-9 of 9
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
27188-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27177
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27155
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
23193-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27144
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27166
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27380-U
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
27095-U
Septa, tan PTFE/silicone,
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., pkg of 100 ea
Espandi
Visualizza i prezzi
SU860007
Septa, tan PTFE/silicone,
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 3.2 mm, for use with 20, 40, 60mL vial, pkg of 1000 ea