Documenti fondamentali
27057
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene hole cap, for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
40,60 €
40,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
40,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
40,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene hole cap
Misura
24-400
Caratteristiche
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
135 °C temp. limit
diam. × alt.
26 mm × 12.2 mm
Diam. fori
15 mm
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 20, 40, or 60 mL vial with 24-400 thread
Descrizione generale
These hole caps do not come with septa.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)