SU860006
Inter-Seal™ bonded caps (inseparable caps and liner)
white polypropylene cap (solid), tan PTFE/silicone (EPA Quality), thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40mL vial, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
tan PTFE/silicone (EPA Quality)
white polypropylene cap (solid)
Caratteristiche
InterSeal™ (cap and liner form an unseparatable unit)
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
Spessore
3.2 mm
Raccordi
thread for 24-400
Compatibilità
for use with 20 or 40mL vial
Categorie correlate
Descrizione generale
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)