27213
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, tan PTFE/silicone septum
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caratteristiche
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
29 mm × 82 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)