Documenti fondamentali
27379
Supelco
Fiale, tappo a vite, vetro trasparente (solo fiala)
volume 40 mL, clear glass vial, thread for 24-400, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
27.5 mm × 95 mm
Volume
40 mL
Raccordi
thread for 24-400
Applicazioni
Autoclavabili e di facile manutenzione. I flaconcini possono essere utilizzati per la conservazione o come tipo di chiusura.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.