Documenti fondamentali
23202
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Sinonimo/i:
VIAL RACK, 17MM VIALS, 5/CS
Scegli un formato
5 EA
227,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
227,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
red polypropylene rack
Descrizione
vial size: 7 mL
Caratteristiche
positions 90 (vials per rack)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Lungh. × largh. × alt. rack
320 mm × 170 mm × 30 mm
Apertura pozzetto
17.1 mm
Compatibilità
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
Descrizione generale
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)